Learn More
2-Phenoxynicotinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11433594
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
11433594 25 g 25 Gramm
11389559 1 g 1 Gramm
11423594 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11433594 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11247.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 35620-71-4 | C12H9NO3 | 215.208 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35620-71-4
Summenformel C12H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 215.208
MDL-Nummer MFCD00014629
InChI-Schlüssel CQGAXJGXGLVFGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxynicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenoxy, 2-phenoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenoxy-nicotinic acid, acide 2-phenoxy nicotinique french, acide 2-phenoxy nicotinique, acmc-20a2ql, maybridge1_000744, cambridge id 5832716, 2-phenoxy nicotinic acid
PubChem CID 123450
IUPAC-Name 2-Phenoxypyridin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C=CC=N2)C(=O)O
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxynicotinic acid
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Menge 25 g
Beilstein 172906
Formelmasse 215.21
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.