Learn More
2-Phenoxypropylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464630 1 g 1 Gramm
11454630 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464630 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50720.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6437-49-6 | C9H14ClNO | 187.667 g/mol
2-Phenoxypropylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Phenoxypropylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6437-49-6
Summenformel C9H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 187.667
MDL-Nummer MFCD07781046
InChI-Schlüssel CGOBBGUREQJPPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenoxypropylamine hydrochloride, 2-phenoxypropan-1-amine hydrochloride, 2-phenoxypropylamine hcl, 1-aminopropan-2-yl oxy benzene hydrochloride, acmc-20annz, 2-phenoxypropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24212021
IUPAC-Name 2-Phenoxypropan-1-amin;Hydrochlorid
SMILES CC(CN)OC1=CC=CC=C1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenoxypropylamine
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) 98%