Learn More
2-Phenyl-1,3-thiazol-4-carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510196
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10019191 250 mg 250 Milligramm
10121112 1 g 1 Gramm
10103344 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10019191
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC18302CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 36094-04-9
Summenformel C10H6ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 223.674
InChI-Schlüssel ZZFOIDMEHXGBKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylthiazole-4-carbonyl chloride, 2-phenyl-thiazole-4-carbonyl chloride, 4-thiazolecarbonylchloride, 2-phenyl
PubChem CID 2776472
IUPAC-Name 2-Phenyl-1,3-Thiazol-4-Carbonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Formelmasse 223.68
Reinheit (%) 95%