Learn More
2-Phenyl-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10620466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10620466 10 g 10 Gramm
10501512 250 mg 250 Milligramm
10009191 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10620466 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18301EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7113-10-2
Summenformel C10H6NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
MDL-Nummer MFCD00141954
InChI-Schlüssel IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 138928
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 205.24
Reinheit (%) 97%