Learn More
2-Phenyl-1H-benzimidazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Phenylbenzimidazole |
| CAS | 716-79-0 |
| Summenformel | C13 H10 N2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1H-Benzimidazole','2-phenyl- (9CI','ACI), 2-Phenyl-1H-benzimidazole (ACI), Benzimidazole','2-phenyl- (6CI','8CI), 2-Phenyl-1H-1,3-benzodiazole, 2-Phenyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Phenylbenzimidazole, G 570, Gainex, NSC 251956, Phenizidole, Phenzidol, Phenzidole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H10N2/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H,(H,14,15) |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC-Name | 2-Phenyl-1H-Benzimidazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.23 |
| Formelmasse | 194.0844 |