Learn More
2-Phenyl-1H-benzimidazol, TRC
Artikelnummer. 30427609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427609 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427609 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3199205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylbenzimidazole
CAS 716-79-0
Summenformel C13 H10 N2
Menge 5 g
Synonym 1H-Benzimidazole','2-phenyl- (9CI','ACI), 2-Phenyl-1H-benzimidazole (ACI), Benzimidazole','2-phenyl- (6CI','8CI), 2-Phenyl-1H-1,3-benzodiazole, 2-Phenyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Phenylbenzimidazole, G 570, Gainex, NSC 251956, Phenizidole, Phenzidol, Phenzidole
InChI-Formel InChI=1S/C13H10N2/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H,(H,14,15)
SMILES c1ccc(cc1)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC-Name 2-Phenyl-1H-Benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Formelmasse 194.0844