Learn More
2-Phenyl-2 -Imidazolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7053113
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15425298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59095.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 936-49-2 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 936-49-2
Summenformel C9H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00005180
InChI-Schlüssel BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-2-imidazoline, 2-phenylimidazoline, 1h-imidazole, 4,5-dihydro-2-phenyl, 2-imidazoline, 2-phenyl, 4,5-dihydro-2-phenyl-1h-imidazole, 2-phenyl imidazoline, 2-phenyl-2-imidazolin, acmc-209rmt, labotest-bb lt00000058, 5-23-06-00425 beilstein handbook reference
PubChem CID 13639
IUPAC-Name 2-Phenyl-4,5-dihydro-1H-imidazol
SMILES C1CN=C(N1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-2-imidazoline
Schmelzpunkt 99°C to 104°C
Farbe Braun
Flammpunkt 201°C (394°F)
Menge 10 g
Beilstein 119250
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver