Learn More
2-Phenyl-2-piperidinoacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10651565 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10651565 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. XBX00107DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-2-piperidinoacetonitrile
CAS 5766-79-0
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C13H16N2
MDL-Nummer MFCD00023711
Menge 1 g
Synonym 2-phenyl-2-piperidinoacetonitrile, usaf a-2217, 2-phenyl-2-piperidin-1-yl acetonitrile, acetonitrile, 2-phenyl-2-piperidino, 1-piperidineacetonitrile, alpha-phenyl, 1-piperidineacetonitrile, .alpha.-phenyl, alpha-tolunitrile-alpha-piperidino, alpha-tolunitrile, alpha-piperidino, alpha-1-piperidyl-alpha-tolunitrile, 1-a-cyanobenzyl-piperidine
InChI-Schlüssel IXQJQHORYHYKBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
IUPAC-Name 2-Phenyl-2-piperidin-1-ylacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 200.285
PubChem CID 21989
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 97%