Learn More
2-Phenyl-3-Butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15555056 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15555056 25 g 25 Gramm
12574276 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15555056 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 199690250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 127-66-2 | C10H10O | 146.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-66-2
Summenformel C10H10O
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
InChI-Schlüssel KSLSOBUAIFEGLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-3-butyn-2-ol, methylphenylethynylcarbinol, 3-hydroxy-3-phenyl-1-butyne, 3-butyn-2-ol, 2-phenyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzyl alcohol, alpha-ethynyl-alpha-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl, 3-phenyl-butin-1-ol-3 german, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-methyl
PubChem CID 92098
IUPAC-Name 2-Phenylbut-3-in-2-ol
SMILES CC(C#C)(C1=CC=CC=C1)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Schmelzpunkt 50.0°C to 52.0°C
Siedepunkt 102.0°C to 103.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡CC(C6H5)(OH)CH3
Menge 25 g
Beilstein 06,II,559
Merck Index 10,7158
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene and most other common, organic solvents
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Phenyl-3-butyn-2-ol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /