Learn More
2-Phenyl-5-oxazolon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352705 25 g 25 Gramm
11332705 1 g 1 Gramm
11342705 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352705 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00194.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.70 €
    650.65 € / 25 Gramm
    Sparen 150.05 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1199-01-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
2-Phenyl-5-oxazolone is a reagent used as a masked glycine equivalent and for the formation of heterocyclic structures, it can be used to produce 4-benzylidene-2-phenyl-4H-oxazol-5-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Phenyl-5-Oxazolon ist ein Reagenz, das als maskiertes Glycin-Äquivalent und zur Bildung heterozyklischer Strukturen verwendet wird, es kann auch zur Herstellung von 4-Benzylidene-2-phenyl-4H-oxazol-5-one verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1199-01-5
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00014517
InChI-Schlüssel QKCKCXFWENOGER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyloxazol-5 4h-one, phenyloxazolone, 2-phenyl-5-oxazolone, 2-phenyloxazolone, 2-phenyloxazolin-5-one, 5 4h-oxazolone, 2-phenyl, 2-phenyl-5 4h-oxazolone, 2-phenyl-1,3-oxazol-5 4h-one, 2-phenyl-4h-oxazol-5-one, 2-oxazolin-5-one, 2-phenyl
PubChem CID 65073
ChEBI CHEBI:60296
IUPAC-Name 2-Phenyl-4H-1,3-Oxazol-5-on
SMILES C1C(=O)OC(=N1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-5-oxazolone
Schmelzpunkt 89°C to 92°C
Menge 25 g
Beilstein 128465
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in most common organic solvents.
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 97%