Learn More
2-Phenyl-5-oxazolon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043319
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11332705 1 g 1 Gramm
11342705 5 g 5 Gramm
11352705 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11332705
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00194.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1199-01-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
2-Phenyl-5-oxazolone is a reagent used as a masked glycine equivalent and for the formation of heterocyclic structures, it can be used to produce 4-benzylidene-2-phenyl-4H-oxazol-5-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Phenyl-5-Oxazolon ist ein Reagenz, das als maskiertes Glycin-Äquivalent und zur Bildung heterozyklischer Strukturen verwendet wird, es kann auch zur Herstellung von 4-Benzylidene-2-phenyl-4H-oxazol-5-one verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1199-01-5
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00014517
InChI-Schlüssel QKCKCXFWENOGER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyloxazol-5 4h-one, phenyloxazolone, 2-phenyl-5-oxazolone, 2-phenyloxazolone, 2-phenyloxazolin-5-one, 5 4h-oxazolone, 2-phenyl, 2-phenyl-5 4h-oxazolone, 2-phenyl-1,3-oxazol-5 4h-one, 2-phenyl-4h-oxazol-5-one, 2-oxazolin-5-one, 2-phenyl
PubChem CID 65073
ChEBI CHEBI:60296
IUPAC-Name 2-Phenyl-4H-1,3-Oxazol-5-on
SMILES C1C(=O)OC(=N1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-5-oxazolone
Schmelzpunkt 89°C to 92°C
Menge 1 g
Beilstein 128465
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in most common organic solvents.
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 97%