Learn More
2-Phenyl-d5-ethylamine, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Phenylethylamine-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 912627-99-7 |
| Summenformel | C8 D5 H6 N |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Benzene-d5-ethanamine (9 CI), 2-Phenyl-d5-ethylamine, Benzene-2,3,4,5,6-d5-ethanamine, Phenethylamine-d5, 2-(Phenyl-d5)ethylamine, 2-Phenylethylamine-D5 (phenyl-D5) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5 H,6-7,9H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCN)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)ethanamine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.2105 |
| Formelmasse | 126.1205 g/mol |
| Mehr anzeigen |