Learn More
2-Phenylacetimidmidid-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Phenylacetimidamide Hydrochloride |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10N2.ClH/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H |
| Formelmasse | 170.0611 |