Learn More
2-Phenylacetohydrazid, TRC
Artikelnummer. 30423223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423223 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423223 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP32106810G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylacetohydrazide
CAS 937-39-3
Summenformel C8H10N2O
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O/c9-10-8(11)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
SMILES NNC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC-Name 2-Phenylacetohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
Formelmasse 150.0793