Learn More
2-Phenylazepan, TRC
Artikelnummer. 30425661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30425661 100 mg
30417809 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30425661 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP319450100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3466-82-8
Summenformel C12H17N
Molekulargewicht (g/mol) 175.27
Synonym Hexahydro-2-phenyl-1H-azepine, 2-Phenyl-hexamethylenimine, 2-Phenylhexahydroazepine, 2-Phenylperhydroazepine
IUPAC-Name 2-Phenylazepan
SMILES C1CCNC(CC1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylazepane
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H17N/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-13-12/h1,3-4,7-8,12-13H,2,5-6,9-10H2
Formelmasse 175.1361