Learn More
2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure, 98%
Artikelnummer. 10611833 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10611833 5 g Glasflasche 5 Gramm
10792471 25 g Glasflasche 25 Gramm
10259153 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10611833 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 259700050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 27503-81-7 | C13H10N2O3S | 274,29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27503-81-7
Summenformel C13H10N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 274.29
MDL-Nummer MFCD00053007
InChI-Schlüssel UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ensulizole, 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, phenylbenzimidazole sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-6-sulfonic acid, 1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl, unii-9yq9di1w42, 2-phenyl-1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, parsol hs, 2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid
PubChem CID 33919
IUPAC-Name 2-Phenyl-3H-Benzimidazol-5-Sulfonsäure
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 3647
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 274.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke