Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 25 g |
| Merck Index | 15, 3647 |
| Mehr anzeigen |
RUO– Nur für Forschungszwecke