Learn More
2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446986 25 g 25 Gramm
11436986 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25307.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27503-81-7 | C13H10N2O3S | 274.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27503-81-7
Summenformel C13H10N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 274.29
MDL-Nummer MFCD00053007
InChI-Schlüssel UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ensulizole, 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, phenylbenzimidazole sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-6-sulfonic acid, 1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl, unii-9yq9di1w42, 2-phenyl-1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, parsol hs, 2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid
PubChem CID 33919
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid monohydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 922664
IUPAC-Name 2-Phenyl-1H-1,3-benzodiazol-6-sulfonsäure
Formelmasse 292.32 (274.30 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%