Learn More
Alfa Aesar™ 2-Phenylbenzothiazole, 97%
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Phenylbenzothiazole |
| CAS | 883-93-2 |
| Siedepunkt | 371°C |
| Summenformel | C13H9NS |
| MDL-Nummer | MFCD00005777 |
| Menge | 10g |
| Beilstein | 141340 |
| Synonym | 2-phenylbenzothiazole, 2-phenylbenzo d thiazole, benzothiazole, 2-phenyl, unii-fo573g4bgt, 2-phenyl benzothiazole, 2-phenylbenzthiazole, fo573g4bgt, wln: t56 bn dsj cr, phenyl-benzothiazole, benzothiazole,phenyl |
| InChI-Schlüssel | XBHOUXSGHYZCNH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | S1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=C1 |
| Mehr anzeigen |