Learn More
2-Phenylbenzoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491377 1 g 1 Gramm
11401387 5 g 5 Gramm
11411387 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24906.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 833-50-1 | C13H9NO | 195.221 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 833-50-1
Summenformel C13H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 195.221
MDL-Nummer MFCD00012183
InChI-Schlüssel FIISKTXZUZBTRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylbenzoxazole, 2-phenylbenzo d oxazole, benzoxazole, 2-phenyl, ccris 7874, phenyl-2 benzoxazole french, 2-phenyl-benzoxazole, phenyl-2 benzoxazole, 2-phenybenzoxazole, 2-phenyl benzoxazole, 2-phenyl-benzooxazole
PubChem CID 70030
IUPAC-Name 2-Phenyl-1,3-Benzoxazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylbenzoxazole
Schmelzpunkt 102°C to 104°C
Menge 1 g
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 99%