Learn More
2-Phenylethanol, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423542 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423542 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11423542 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215617691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 €
    101.85 € / 1 Liter
    Sparen 5.15 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylethyl
CAS 60-12-8
Farbe Farblos
Dichte 1,02 g/cm3 bei 20 °C
Summenformel C8H10O
MDL-Nummer MFCD00002886
Menge 1 l
Synonym Phenethylalkohol, Benzenethanol, Phenylethylalkohol, Benzylcarbinol, 2-Phenylethylalkohol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
InChI-Schlüssel WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 2-Phenylethan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
Formelmasse 122.3
Reinheit (%) > 99 %
Physikalische Form Leicht viskose Flüssigkeit