Learn More
2-Phenylethyl-1,1,2,2-d4-amine, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenethylamine-d4 |
| CAS | 87620-08-4 |
| Summenformel | C8 2H4 H7 N |
| Menge | 0.1 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5 H,6-7,9H2/i6D2,7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-phenylethanamine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 125.2 |
| Formelmasse | 125.1143 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |