Learn More
2-Phenylethylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444757 250 g 250 Gramm
11434757 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21238.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 103-45-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Phenylethyl acetate mantains the typical rose notes of Phenylethanol with a more intense honey profile which is perfect for fruit and alcoholic drink applications. It is used as a pharmaceutical intermediate and also it holds application in gas chromatography and liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylethylacetat besitzt die typischen Rosennoten von Phenylethanol mit einem intensiveren Honigprofil, das sich perfekt für Obstanwendungen und Anwendungen für alkoholische Getränke eignet. Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet und führt auch Anwendungen in der Gaschromatographie und Flüssigkeitschromatographie durch.
Löslichkeit
Ist unlöslich in Paraffinöl, Wasser. Löslich in Alkohol, Dipropylenglycol, Fettölen, Kerosin, Propylenglycol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Hitze und Licht geschützt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-45-7
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00008720
InChI-Schlüssel MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl acetate, 2-phenethyl acetate, acetic acid, 2-phenylethyl ester, benzylcarbinyl acetate, beta-phenylethyl acetate, acetic acid, phenethyl ester, phenethyl alcohol, acetate, phenylethyl acetate, acetic acid phenethyl ester, ethanol, 2-phenyl-, acetate
PubChem CID 7654
ChEBI CHEBI:31988
IUPAC-Name 2-phenylethyl acetate
SMILES CC(=O)OCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylethyl acetate
Schmelzpunkt -31°C
Dichte 1.029
Siedepunkt 231°C to 233°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.499
Menge 250 g
Beilstein 638179
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in paraffin oil,water. Soluble in alcohol,dipropylene glycol,fixed oils,kerosene,propylene glycol.
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 98%