Learn More
2-Phenylethyl Acetate-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Phenylethyl Acetate-D3 |
| CAS | 1219805-43-2 |
| Summenformel | C10 D3 H9 O2 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Acetic-2,2,2-d3 acid 2-phenylethyl ester, 2-Phenethyl trideuterioacetate, 2-Phenylethanol acetate-d3, Benzeneethanol acetate-d3, β-Phenethyl acetate-d3, β-Phenylethanol acetate-d3, β-Phenylethyl acetate-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H12O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6 H,7-8H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OCCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 2-phenylethyl 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 167.2196 |
| Formelmasse | 167.1026 g/mol |
| Mehr anzeigen |