Learn More
2-Phenylindol-3-acetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11480067
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11480067 1 g 1 Gramm
11490067 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11480067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20993.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27005-52-3
Summenformel C16H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 232.286
MDL-Nummer MFCD00798596
InChI-Schlüssel CNAHOBNLHXZPRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylindole-3-acetonitrile, 2-2-phenyl-1h-indol-3-yl acetonitrile, acmc-1ccve, 2-phenyl-3-indolylacetonitrile, 2-phenyl-1h-indole-3-acetonitrile, 1h-indole-3-acetonitrile,2-phenyl, 2-2-phenylindol-3-yl ethanenitrile, 2-phenyl indole-3-acetonitrile, 2-2-phenyl-1h-indol-3-yl ethanenitrile
PubChem CID 7021099
IUPAC-Name 2-(2-Phenyl-1H-Indol-3-yl)Acetonitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3N2)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylindole-3-acetonitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) 97%