Learn More
2-Phenylindol-3-acetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7025497
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11480067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20993.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27005-52-3
Summenformel C16H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 232.286
MDL-Nummer MFCD00798596
InChI-Schlüssel CNAHOBNLHXZPRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylindole-3-acetonitrile, 2-2-phenyl-1h-indol-3-yl acetonitrile, acmc-1ccve, 2-phenyl-3-indolylacetonitrile, 2-phenyl-1h-indole-3-acetonitrile, 1h-indole-3-acetonitrile,2-phenyl, 2-2-phenylindol-3-yl ethanenitrile, 2-phenyl indole-3-acetonitrile, 2-2-phenyl-1h-indol-3-yl ethanenitrile
PubChem CID 7021099
IUPAC-Name 2-(2-Phenyl-1H-Indol-3-yl)Acetonitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3N2)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylindole-3-acetonitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) 97%