Learn More
2-Phenylindol-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440137 5 g 5 Gramm
11430137 1 g 1 Gramm
11450137 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21041.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25365-71-3 | C15H11NO | 221.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25365-71-3
Summenformel C15H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 221.26
MDL-Nummer MFCD00435481
InChI-Schlüssel IFIFXODAHZPTEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylindole-3-carboxaldehyde, 2-phenylindole-3-carbaldehyde, 2-phenyl-3-formylindole, 3-formyl-2-phenylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-3-formyl-indole, 3-formyl-2-phenyl indole, cambridge id 5402328, acmc-1cq37, 2-phenyl-3-indolecarboxaldehyde
PubChem CID 613305
IUPAC-Name 2-Phenyl-1H-Indol-3-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=C(NC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylindole-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 249°C to 253°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 221.26
Reinheit (%) 97%