Learn More
2-Phenylindol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10326920 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10326920 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10081440 5 g Glasflasche 5 Gramm
10376820 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10326920 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130681000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 948-65-2 | C14H11N | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 948-65-2
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD00005608
InChI-Schlüssel KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1
PubChem CID 13698
IUPAC-Name 2-Phenyl-1H-Indol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylindole
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 188.0°C to 191.0°C
Farbe Beige bis Weiß bis Grün
Siedepunkt 250.0°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 20, 467
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in thf and acetone,slightly soluble in methanol
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver