Learn More
2-Phenylindol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-182578 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10081440
Marke: Thermo Scientific Acros 130680050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 948-65-2 | C14H11N | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 948-65-2
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD00005608
InChI-Schlüssel KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1
PubChem CID 13698
IUPAC-Name 2-Phenyl-1H-Indol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylindole
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 188.0°C to 191.0°C
Farbe Beige bis Weiß bis Grün
Siedepunkt 250.0°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 20, 467
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in thf and acetone,slightly soluble in methanol
Formelmasse 193.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver