Learn More
2-Phenylisobutyric Acid, TRC
Artikelnummer. 30426114
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30426114 1 g 1 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30426114
Marke: Toronto Research Chemicals TRCP3353001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylisobutyric Acid
CAS 826-55-1
Summenformel C10H12O2
Menge 1 g
Synonym alpha,alpha-Dimethylbenzeneacetic Acid, alpha-Methylhydratropic Acid, 2,2-Dimethyl-2-phenylacetic Acid, 2-Methyl-2-phenylpropanoic Acid, 2-Methyl-2-phenylpropionic Acid, 2-Phenyl-2-methylpropionic Acid, NSC 28952, NSC 29095, TH 4161, alpha,alpha-Dimethylphenylacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-10(2,9(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CC(C)(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-methyl-2-phenylpropanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Formelmasse 164.0837