Learn More
(±)-2-Phenylpropansäure, TRC
Artikelnummer. 17922875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17922875 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17922875 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3361705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylpropanoic Acid
CAS 492-37-5
Summenformel C9 H10 O2
Menge 5 g
Synonym Benzeneacetic acid, α-methyl-, Hydratropic acid (6CI,7CI,8CI), α-Methylbenzeneacetic acid, (RS)-2-Phenylpropanoic acid, (RS)-2-Phenylpropionic acid, (±)-2-Phenylpropanoic acid, (±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid, (±)-α-Methylphenylacetic acid, 2-Phenylpropanoic acid, 2-Phenylpropionic acid, DL-2-Phenylpropionic acid, NSC 245033, NSC 42872, dl-PPA, α-Methylphenylacetic acid, α-Phenylpropanoic acid, α-Phenylpropionic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-Phenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
Formelmasse 150.0681