Learn More
2-Phenylpropionaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30411780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411780 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411780 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33617510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylpropionaldehyde
CAS 93-53-8
Summenformel C9H10O
Menge 10 g
Synonym alpha-Methyl-benzeneacetaldehyde, Hydratropaldehyde, (±)-2-Phenylpropanal, (±)-2-Phenylpropionaldehyde, (±)-Hydratropic Aldehyde, (±)-alpha-Phenylpropionaldehyde, 2-Phenylpropanal, 2-Phenylpropanaldehyde, Cumene Aldehyde, Hyacinthal, Hydratropic Aldehyde, NSC 5231, alpha-Formylethylbenzene, alpha-Methyl-alpha-toluic Aldehyde, alpha-Methylbenzeneacetaldehyde, alpha-Methylphenylacetaldehyde, alpha-Phenylpropionaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
SMILES CC(C=O)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-Penylpropanal
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
Formelmasse 134.0732