Learn More
(+/-)-2 -Phenylpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300184
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11300184 5 g 5 Gramm
11310184 25 g 25 Gramm
11320184 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11300184 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00709.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 492-37-5 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 492-37-5
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00002650
InChI-Schlüssel YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid
PubChem CID 10296
ChEBI CHEBI:48526
IUPAC-Name 2-Phenylpropansäure
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Phenylpropionic acid
Schmelzpunkt -5°C
Dichte 1.1
Siedepunkt 264°C to 266°C
Flammpunkt 148°C (298°F)
Brechungsindex 1.523
Menge 5 g
Beilstein 1863558
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%