Learn More
2-Phenylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044704
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11392077 10 g 10 Gramm
11302087 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11392077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07861.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1008-89-5 | C11H9N | 155.20 g/mol
2-Phenylpyridine is used to produce 2-phenyl-pyridine-1-oxide. It is used in the manufacturing of organic light emitting diodes (OLEDs). It is used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Phenylpyridin wird zur Herstellung von 2-phenyl-pyridin-1-oxid verwendet. Wird bei der Herstellung von organischen Leuchtdioden (OLEDs) verwendet. Wird als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mischbar mit Ethanol, Aceton, Toluol, Methylenchlorid. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1008-89-5
Summenformel C11H9N
Molekulargewicht (g/mol) 155.20
MDL-Nummer MFCD00006280,MFCD31699954
InChI-Schlüssel VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-phenyl, o-phenylpyridine, pyridine, phenyl, 2-phenyl-pyridine, phenyl pyridine, 2-azabiphenyl, 2-phenyl pyridine, 2-phenylpyridine, pubchem13085, 2-phenylpyridine????
PubChem CID 13887
IUPAC-Name 2-Phenylpyridin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylpyridine
Schmelzpunkt -5°C
Dichte 1.086
Siedepunkt 268°C to 270°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.624
Menge 10 g
Beilstein 110445
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with ethanol,acetone,toluene,methylene chloride. Not miscible in water.
Formelmasse 155.2
Reinheit (%) 98%