Learn More
2-Phenylpyrimidin-5-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10793834
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10793834 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10376654 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793834 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66304CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 130161-46-5
Summenformel C11H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 184.198
MDL-Nummer MFCD03085924
InChI-Schlüssel AUTGLFSBJLERMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxaldehye, 2-phenylpyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-phenyl, 2-phenyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, acmc-1c230, 1-2-phenylpyrimidin-5-yl methanone
PubChem CID 820135
IUPAC-Name 2-Phenylpyrimidin-5-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylpyrimidine-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 184.2
Reinheit (%) 97%