Learn More
2-Phenylchinolin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444577
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15444577 1 g 1 Gramm
15454577 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15444577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31920.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 612-96-4 | C15H11N | 205.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 612-96-4
Summenformel C15H11N
Molekulargewicht (g/mol) 205.26
MDL-Nummer MFCD00011568
InChI-Schlüssel FSEXLNMNADBYJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 2-phenyl, 2-phenyl quinoline, .alpha.-phenylquinoline, 2-phenyl-quinoline, quinoline, phenyl, chembl89786, a-phenylquinoline, quinoline,phenyl, phenylquinoline, pubchem15940
PubChem CID 71545
IUPAC-Name 2-Phenylchinolin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylquinoline
Schmelzpunkt 82°C to 84°C
Siedepunkt 363°C
Menge 1 g
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) ≥99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Phenylquinoline