Learn More
2-Phenylthiazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490798 1 g 1 Gramm
15410808 250 mg 250 Milligramm
15400808 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54521.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7113-10-2 | C10H6NO2S | 204.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7113-10-2
Summenformel C10H6NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
MDL-Nummer MFCD00141954
InChI-Schlüssel IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 138928
IUPAC-Name 2-Phenyl-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylthiazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Menge 1 g
Formelmasse 205.23
Reinheit (%) 97%