Learn More
2-Phenylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-eins, TRC
Artikelnummer. 30426062
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30426062 50 mg 50 Milligramm
30426061 25 mg 25 Milligramm
30426181 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426062 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP12031050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 690636-03-4
Summenformel C13H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 227.29
Synonym 2-Phenyl-4-oxo-4,5-dihydrothieno[3,2-c]pyridine
IUPAC-Name 2-phenyl-5H-thieno[3,2-c]pyridin-4-eins
SMILES O=C1NC=Cc2sc(cc12)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-10-8-12(9-4-2-1-3-5-9)16-11(10)6-7-14-13/h1-8H,(H,14,15)
Formelmasse 227.0405