Learn More
2-(Phenylthio)ethanimidamidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2696465
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10253572 1 g 1 Gramm
10325492 10 g 10 Gramm
10757305 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10253572
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB05877DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 84544-86-5
Summenformel C8H11N2S
Molekulargewicht (g/mol) 167.25
MDL-Nummer MFCD00100031
InChI-Schlüssel QTFCJAKFFGFURL-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-phenylthio ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthio acetamidine hydrochloride, 2-phenylsulfanyl ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylsulfanylethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthioethanamidine, chloride, 2-phenylthio acetimidamide hydrochloride
PubChem CID 2746028
IUPAC-Name 2-Phenylsulfanylethanimidamid;hydrochlorid
SMILES NC(=[NH2+])CSC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel C6H5SCH2C(=NH)NH2·HCl
Menge 1 g
Formelmasse 202.71
Reinheit (%) 97%