Learn More
2-(Phenylthio)thiophen, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484704 5 g 5 Gramm
11474704 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484704 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13708.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16718-12-0 | C10H8S2 | 192.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16718-12-0
Summenformel C10H8S2
Molekulargewicht (g/mol) 192.29
MDL-Nummer MFCD00052141
InChI-Schlüssel JQTBWKNYWACCRU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778915
IUPAC-Name 2-Phenylsulfanylthiophen
SMILES S(C1=CC=CS1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(Phenylthio)thiophene
Siedepunkt 109°C to 110°C (0.4 mmHg)
Menge 5 g
Synonym 2-phenylthio thiophene, 2-phenylsulfanyl thiophene, 2-phenylthiothiophene, phenylthiophenyl sulfide, acmc-1bvxh, 2-thienyl phenylsulfide, thiophene,2-phenylthio, thiophene, 2-phenylthio
Formelmasse 192.3
Reinheit (%) ≥97%