Learn More
2-Phenylthioacetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15413487 250 mg 250 Milligramm
11435910 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26514.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 645-54-5 | C8H9NS | 151.227 g/mol
2-Phenylthioacetamide find extensive use in organic synthesis. N-bromo and N-chloro succinimides are halogenating agents. Phthalimides are used in the synthesis of primary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Phenylthioacetamid findet in der organischen Synthese einen umfangreichen Einsatz. N-Brom- und N-Chlor-Succinimide sind halogenierende Wirkstoffe. Phthalimide werden bei der Synthese primärer Amine verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (1.8 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 645-54-5
Summenformel C8H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 151.227
MDL-Nummer MFCD00022177
InChI-Schlüssel CJXBHFANXQMZBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylthioacetamide, benzeneethanethioamide, phenylthioacetamide, acetamide, 2-phenylthio, benzeneethanimidothioic acid, phenylacetothioamide, 1-amino-2-phenylethane-1-thione, a-phenylthioacetamide, 2-phenyl-thioacetamide, alpha-phenylthioacetamide
PubChem CID 731368
IUPAC-Name 2-Phenylethanthioamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylthioacetamide
Schmelzpunkt 91°C to 95°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble in water (1.8g/L) (25°C).
Formelmasse 151.23
Reinheit (%) 97%