Learn More
2-Phospho-L-Ascorbinsäure-Trinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30410268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410268 10 g 10 Gramm
30414180 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30410268 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP35400310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66170-10-3
Summenformel C6H6Na3O9P
Molekulargewicht (g/mol) 322.05
Synonym Ascorbic Acid Phosphate Sodium Salt, L-Ascorbic Acid 2-(Dihydrogen Phosphate) Trisodium Salt, Sodium Ascorbyl Phosphate, Stay-C 50, Trisodium Ascorbate-2-phosphate, VCP-NA
IUPAC-Name Trisodium; [(2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3-oxido-5-oxo-2H-furan-4-yl] Phosphat
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])OP(=O)([O-])[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phospho-L-ascorbic Acid Trisodium Salt
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H9O9P.3Na/c7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;/h2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;/q;3*+1/p-3/t2-,4+;;;/m0.../s1
Formelmasse 321.9443