Learn More
2-Phthalimidopropionsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11333127
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11333127 1 g 1 Gramm
11343127 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11333127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13534.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19506-87-7
Summenformel C11H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 219.196
MDL-Nummer MFCD00023061
InChI-Schlüssel OZWUITKBAWTEAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phthalimidopropionic acid, phthaloyl-dl-alanine, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl propanoic acid, phthalyl-dl-alanine, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl propanoic acid, 2-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2-phthalimidopropanoic acid, 2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2h-isoindole-2-acetic acid, 1,3-dihydro-alpha-methyl-1,3-dioxo
PubChem CID 86884
IUPAC-Name 2-(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)Propansäure
SMILES CC(C(=O)O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phthalimidopropionic acid
Schmelzpunkt 162°C to 164°C
Menge 1 g
Beilstein 86452
Formelmasse 219.2
Reinheit (%) 98%