Learn More
2-Phthalimidopropionsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11343127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11343127 5 g 5 Gramm
11333127 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13534.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19506-87-7
Summenformel C11H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 219.196
MDL-Nummer MFCD00023061
InChI-Schlüssel OZWUITKBAWTEAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phthalimidopropionic acid, phthaloyl-dl-alanine, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl propanoic acid, phthalyl-dl-alanine, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl propanoic acid, 2-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2-phthalimidopropanoic acid, 2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2h-isoindole-2-acetic acid, 1,3-dihydro-alpha-methyl-1,3-dioxo
PubChem CID 86884
IUPAC-Name 2-(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)Propansäure
SMILES CC(C(=O)O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phthalimidopropionic acid
Schmelzpunkt 162°C to 164°C
Menge 5 g
Beilstein 86452
Formelmasse 219.2
Reinheit (%) 98%