Learn More
2-Picolinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477796 500 g -
11467796 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14749.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-98-6 | C6H5NO2 | 123.111 g/mol
2-Picolinic acid is used as a chelate for alkaline earth metals. Used to prepare picolinato ligated transition metal complexes. In synthetic organic chemistry, has been used as a substrate in the Mitsunobu reaction and in the Hammick reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Picolinsäure wird als Chelat für Erdalkalimetalle verwendet. Wird zur Herstellung von picolinato-ligierten Übergangsmetallkomplexen verwendet. In der synthetischen organischen Chemie wird es als Substrat in der Mitsunobu-Reaktion und in der Hammick-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Auch löslich in Eisessigsäure, Ethanol und Methanol. Nicht in Chloroform löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-98-6
Summenformel C6H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.111
MDL-Nummer MFCD00006293
InChI-Schlüssel SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid, o-pyridinecarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, alpha-pyridinecarboxylic acid, picolinate, acide picolique
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
IUPAC-Name Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Picolinic acid
Schmelzpunkt 135°C to 139°C
Flammpunkt 139°C (232°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 109595
Merck Index 14,7403
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Also soluble in glacial acetic acid,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
Formelmasse 123.11
Reinheit (%) 99%