Learn More
2-Picolinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359559
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge
11359559 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11359559 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14749.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-98-6 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
2-Picolinic acid is used as a chelate for alkaline earth metals. Used to prepare picolinato ligated transition metal complexes. In synthetic organic chemistry, has been used as a substrate in the Mitsunobu reaction and in the Hammick reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Picolinsäure wird als Chelat für Erdalkalimetalle verwendet. Wird zur Herstellung von picolinato-ligierten Übergangsmetallkomplexen verwendet. In der synthetischen organischen Chemie wird es als Substrat in der Mitsunobu-Reaktion und in der Hammick-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Auch löslich in Eisessigsäure, Ethanol und Methanol. Nicht in Chloroform löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Picolinic acid
CAS 98-98-6
Schmelzpunkt 135°C to 139°C
Flammpunkt 139°C
Geruch Odorless
Summenformel C6H5NO2
MDL-Nummer MFCD00006293
Menge 25 g
Beilstein 109595
Merck Index 14,7403
Synonym picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.. Also soluble in glacial acetic acid,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
InChI-Schlüssel SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=N1
IUPAC-Name Pyridin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 123.11
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
Formelmasse 123.11
Reinheit (%) 99%