Learn More
2-Piperazinone, 97%
Artikelnummer. 11401147
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11401147
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24131.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5625-67-2 | C4H9N2O | 101.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5625-67-2
Summenformel C4H9N2O
Molekulargewicht (g/mol) 101.13
MDL-Nummer MFCD01318687
InChI-Schlüssel IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-piperazinone, 2-oxopiperazine, piperazine-2-one, piperazinone, 2-piperadone, oxopiperazine, piperazone, keto piperazine, 3-oxopiperazine, 2-ketopiperazine
PubChem CID 231360
IUPAC-Name 3-oxopiperazin-1-ium
SMILES O=C1C[NH2+]CCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Piperazinone
Schmelzpunkt 129°C to 134°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 97%