Learn More
2-piperidino-1,3-Thiazol-5-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10565934
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10565934 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10603245 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10565934
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC64104CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 129865-52-7
Summenformel C9H12N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 196.27
MDL-Nummer MFCD01568826
InChI-Schlüssel NWOAHSDBLWFXAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-piperidyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, acmc-1cuk2, piperidinothiazolecarbaldehyde, 2-piperidinothiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-ylthiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl-thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 1479774
IUPAC-Name 2-Piperidin-1-yl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMILES O=CC1=CN=C(S1)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Piperidino-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 196.27
Reinheit (%) 97%