Learn More
2-Piperidin-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10769015
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10769015 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10326474 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10769015 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC64101DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 180403-13-8
Summenformel C9H12N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 212.267
MDL-Nummer MFCD11506352
InChI-Schlüssel JIYHGZWZWANYAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-1-piperidinyl
PubChem CID 33589513
IUPAC-Name 2-Piperidin-1-yl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=C(S2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Piperidino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 212.27
Reinheit (%) 97%