Learn More
2-Piperidinbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10604575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10604575 25 g 25 Gramm
10026082 1 g 1 Gramm
10451913 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10604575 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB03853EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3430-40-8
Summenformel C12H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 204.27
MDL-Nummer MFCD00052257
InChI-Schlüssel VTXYPPVXMJMLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinobenzamide, 2-piperidin-1-yl benzamide, benzamide,2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzamide, piperidinyl benzamide, maybridge1_000974, 2-1-piperidinyl benzamide, benzamide, 2-1-piperidinyl
PubChem CID 335067
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Piperidinobenzamide
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 25 g
IUPAC-Name 2-(Piperidin-1-yl)benzamid
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 97%